Print…
Benzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W214701-10KG-K W214701-1KG-K
SIALW214701-10KG-KEA 2540 EUR
SIALW214701-10KG-K SIALW214701-1KG-K
Benzyl mercaptan, Sigma-Aldrich®
Benzyl mercaptan
Fórmula: C₇H₈S
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29 °C
Densidade: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004867
Número CAS: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09456