Print…
3,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Veratrylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
V1309-25G V1309-5G
SIALV1309-25GEA 197 EUR
SIALV1309-25G SIALV1309-5G
3,4-Dimethoxybenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167,21
Ponto de ebulição: 154…158 °C (12 mmHg)
Densidade: 1.109 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008116
Número CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7