Print…
Ursodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
U5127-1G U5127-25G U5127-5G
SIALU5127-1GEA 107 EUR
SIALU5127-1G SIALU5127-25G SIALU5127-5G
Ursodeoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Ursodeoxycholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₄
Ponto de ebulição: 547 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Número MDL : MFCD00003680
Número CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026