Print…
Trimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Trimethylamine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T72761-100G T72761-25G T72761-500G
SIALT72761-100GEA 35.7 EUR
SIALT72761-100G SIALT72761-25G SIALT72761-500G
Trimethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Trimethylammonium chloride
Fórmula: C₃H₁₀ClN
Peso Molecular: 95.57 g/mol
Ponto de Fusão: 273…278 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012478
Número CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841