Print…
2-Thiophenemethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T32654-100G T32654-25G
SIALT32654-100GEA 237 EUR
SIALT32654-100G SIALT32654-25G
2-Thiophenemethanol, Sigma-Aldrich®
2-Thiophenemethanol
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 207 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005454
Número CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3