Print…
Thiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T32409-100G T32409-25G
SIALT32409-100GEA 83.1 EUR
SIALT32409-100G SIALT32409-25G
Thiophene-2-carbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ? 10 °C
Densidade: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Número MDL : MFCD00005429
Número CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8