Print…
2-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T27855-25G T27855-5G
SIALT27855-25GEA 224 EUR
SIALT27855-25G SIALT27855-5G
2-Thiopheneethanol, Sigma-Aldrich®
2-Thiopheneethanol
Fórmula: C₆H₈OS
Ponto de ebulição: 108 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,197 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005462
Número CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0