Print…
Thiophene-2-carboxylic hydrazide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T1388-1G T1388-25G T1388-5G
SIALT1388-1GEA 39.8 EUR
SIALT1388-1G SIALT1388-25G SIALT1388-5G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide, Sigma-Aldrich®
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Peso Molecular: 142.18 g/mol
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Número MDL : MFCD00005435
Número CAS: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0