Print…
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T12653-2.5L T12653-500ML
SIALT12653-2.5LEA 142 EUR
SIALT12653-2.5L SIALT12653-500ML
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico, Sigma-Aldrich®
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 178 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –80 °C
Densidade: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005372
Número CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353