Succinato dissódico hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
S9637-100G
S9637-500G
SIALS9637-100GEA
66.4
EUR
SIALS9637-100G
SIALS9637-500G
Succinato dissódico hexahidratado, Sigma-Aldrich®
Succinato dissódico hexahidratado
Fórmula:
NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O Ponto de Fusão: 300 °C Densidade: 1,529 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149117 Número CAS: 6106-21-4 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 13,08754 |