Print…
Safranina O, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S8884-100G S8884-25G
S8884-100GEA 385 EUR
S8884-100G S8884-25G
Safranina O, Sigma-Aldrich®
Safranina O
Fórmula: C₂₀H₁₉ClN₄
Densidade: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011759
Número CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc0c31be4a55937a0b5a174dbed0c0bc902b4a8&vid=0a2ca33d8ae9a3b4dc6b34fd80a483a5b5b6257a&prid=web&clid=SAPDAM