Print…
Esqualeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
S3626-100ML S3626-10ML S3626-1L S3626-500ML
SIALS3626-100MLEA 117 EUR
SIALS3626-100ML SIALS3626-10ML SIALS3626-1L SIALS3626-500ML
Esqualeno, Sigma-Aldrich®
Esqualeno
Fórmula: C₃₀H₅₀
Ponto de ebulição: 429 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 200 °C
Número MDL : MFCD00008912
Número CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847