Print…
5-Metilfenazino metil sulfato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: PMS, 5-Methylphenazin-5-ium methyl sulphate, Phenazine methosulphate, Phenazine methylsulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P9625-500MG P9625-5G P9625-10G P9625-1G P9625-25G
SIALP9625-500MGEA 60.5 EUR
SIALP9625-500MG SIALP9625-5G SIALP9625-10G SIALP9625-1G SIALP9625-25G
5-Metilfenazino metil sulfato, Sigma-Aldrich®
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₄S
Peso Molecular: 306.34 g/mol
Ponto de Fusão: 198
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011923
Número CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185