Print…
2-Pyrrolecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P73404-100G P73404-25G P73404-5G
SIALP73404-100GEA 671 EUR
SIALP73404-100G SIALP73404-25G SIALP73404-5G
2-Pyrrolecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolecarbaldehyde
Fórmula: C₅H₅NO
Ponto de ebulição: 217 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 43…46 °C
Número MDL : MFCD00005217
Número CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5