Print…
3-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P66807-100G P66807-5G
SIALP66807-100GEA 163 EUR
SIALP66807-100G SIALP66807-5G
3-Pyridylmethanol, Sigma-Aldrich®
3-Pyridylmethanol
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –7 °C
Densidade: 1,1357 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006407
Número CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 12,06614