Print…
tetraborato de di-potássio tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium tetraborate tetrahydrate
P5754-2.5KG P5754-500G
SIALP5754-2.5KGEA 230 EUR
SIALP5754-2.5KG SIALP5754-500G
tetraborato de di-potássio tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
tetraborato de di-potássio tetrahidratado
Fórmula: B₄K₂O₇·4H₂O
Densidade: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149924
Número CAS: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5