Print…
Propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P51400-100G P51400-25G P51400-5G
SIALP51400-100GEA 407 EUR
SIALP51400-100G SIALP51400-25G SIALP51400-5G
Propiolic acid, Sigma-Aldrich®
Propiolic acid
Fórmula: C₃H₂O₂
Peso Molecular: 70.05 g/mol
Ponto de ebulição: 140
Ponto de Fusão: 18
Densidade: 1.136 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58
Número MDL : MFCD00004360
Número CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08006