Print…
Phenylpropiolic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P31205-25G P31205-5G
SIALP31205-25GEA 224 EUR
SIALP31205-25G SIALP31205-5G
Phenylpropiolic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylpropiolic acid
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004361
Número CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8