Print…
o-Fenilenodiamina, dicloridrato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
P1526-100G P1526-10G P1526-25G P1526-50G
SIALP1526-100GEA 524 EUR
SIALP1526-100G SIALP1526-10G SIALP1526-25G SIALP1526-50G
o-Fenilenodiamina, dicloridrato, Sigma-Aldrich®
o-Fenilenodiamina, dicloridrato
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 205 °C
Número MDL : MFCD00012966
Número CAS: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III