Print…
Potassium tellurite ≥90%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
P0677-100G P0677-25G
SIALP0677-100GEA 592 EUR
SIALP0677-100G SIALP0677-25G
Potassium tellurite ≥90%, Sigma-Aldrich®
Potassium tellurite
Fórmula: K₂TeO₃
Número MDL : MFCD00011379
Número CAS: 7790-58-1
EINECS: 232-213-1
UN: 3284
ADR: 6.1,II