Print…
Oleyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O8880-1G O8880-5G
SIALO8880-1GEA 287 EUR
SIALO8880-1G SIALO8880-5G
Oleyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Oleyl alcohol
Fórmula: C₁₈H₃₆O
Peso Molecular: 268.48 g/mol
Ponto de ebulição: 333
Ponto de Fusão: 13…19 °C
Densidade: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002993
Número CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968