Print…
Oleyl amine ≥70% (por GC), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O7805-100G O7805-500G O7805-5G
SIALO7805-100GEA 65.6 EUR
SIALO7805-100G SIALO7805-500G SIALO7805-5G
Oleyl amine ≥70% (por GC), Sigma-Aldrich®
Oleyl amine
Fórmula: C₁₈H₃₇N
Ponto de ebulição: 364 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 0,813 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00066507
Número CAS: 112-90-3
EINECS: 204-015-5