Print…
Oleato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O7501-10G O7501-1G O7501-250MG O7501-5G
SIALO7501-10GEA 1340 EUR
SIALO7501-10G SIALO7501-1G SIALO7501-250MG SIALO7501-5G
Oleato de sódio, Sigma-Aldrich®
Oleato de sódio
Fórmula: C₁₈H₃₃NaO₂
Ponto de Fusão: 232…235 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004438
Número CAS: 143-19-1
EINECS: 205-591-0