Print…
Oleato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O3880-10G O3880-1G O3880-25G
SIALO3880-10GEA 896 EUR
SIALO3880-10G SIALO3880-1G SIALO3880-25G
Oleato de sódio, Sigma-Aldrich®
Oleato de sódio
Fórmula: C₁₈H₃₃NaO₂
Ponto de Fusão: 232…235 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004438
Número CAS: 143-19-1
EINECS: 205-591-0