Print…
2-Mercapto-1-methylimidazole, Supelco®
Fornecedor: Merck
M8506-100G M8506-25G
M8506-100GEA 399 EUR
M8506-100G M8506-25G
2-Mercapto-1-methylimidazole, Supelco®
2-Mercapto-1-methylimidazole
Fórmula: C₄H₆N₂S
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00179321
Número CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Merck Index: 13,06000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&vid=449d7259e1b5500c794023e17d74ff462cbcb6e9&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&vid=023ce39513505d75bdbd880746da2b4653bd852b&prid=web&clid=SAPDAM