Print…
Dimethyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M81705-100G M81705-500G M81705-5G
SIALM81705-100GEA 54.5 EUR
SIALM81705-100G SIALM81705-500G SIALM81705-5G
Dimethyl sulphone, Sigma-Aldrich®
Dimethyl sulphone
Fórmula: C₂H₆O₂S
Ponto de ebulição: 238 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Densidade: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Número MDL : MFCD00007566
Número CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284