Print…
4-(Methylthio)aniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Methylmercapto)aniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M54503-25G M54503-5G
SIALM54503-25GEA 120 EUR
SIALM54503-25G SIALM54503-5G
4-(Methylthio)aniline, Sigma-Aldrich®
4-(Methylthio)aniline
Fórmula: C₇H₉NS
Ponto de ebulição: 74 °C (0,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Densidade: 1,1379 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007889
Número CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III