Print…
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M42505-100G M42505-25G
SIALM42505-100GEA 414 EUR
SIALM42505-100G SIALM42505-25G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 214…215 °C
Número MDL : MFCD00002276
Número CAS: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3