Print…
Cloroformato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M35304-100G M35304-500G M35304-5G
SIALM35304-100GEA 71.7 EUR
SIALM35304-100G SIALM35304-500G SIALM35304-5G
Cloroformato de metilo, Sigma-Aldrich®
Cloroformato de metilo
Fórmula: C₂H₃ClO₂
Ponto de ebulição: 71…72 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Número MDL : MFCD00000639
Número CAS: 79-22-1
EINECS: 201-187-3
UN: 1238
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06123