Print…
Benzotiazole-2-tiol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M3302-100G M3302-1KG M3302-5G
SIALM3302-100GEA 49.1 EUR
SIALM3302-100G SIALM3302-1KG SIALM3302-5G
Benzotiazole-2-tiol, Sigma-Aldrich®
Benzotiazole-2-tiol
Fórmula: C₇H₅NS₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 177…182 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005781
Número CAS: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893