Print…
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M23527-10G M23527-25G
SIALM23527-10GEA 82.8 EUR
SIALM23527-10G SIALM23527-25G
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 95…102 °C
Número MDL : MFCD00002777
Número CAS: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0