Print…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Methoxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M19007-25G M19007-5G
SIALM19007-25GEA 201 EUR
SIALM19007-25G SIALM19007-5G
(3-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 305.95
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004334
Número CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8