Print…
5-Methoxy-2-methylindole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M15451-1G M15451-5G
SIALM15451-1GEA 69.7 EUR
SIALM15451-1G SIALM15451-5G
5-Methoxy-2-methylindole, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-2-methylindole
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Ponto de ebulição: 145 °C (1,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 89 °C
Número MDL : MFCD00005620
Número CAS: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5