Print…
Lithocholic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
L6250-10G L6250-25G
SIALL6250-10GEA 104 EUR
SIALL6250-10G SIALL6250-25G
Lithocholic acid, Sigma-Aldrich®
Lithocholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₃
Ponto de Fusão: 190 °C
Número MDL : MFCD00003682
Número CAS: 434-13-9
EINECS: 207-099-1
Merck Index: 12,05571