Print…

Isopreno, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Perigo


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

I19551-100ML I19551-18L I19551-500ML
SIALI19551-100MLEA 35 EUR
SIALI19551-100ML SIALI19551-18L SIALI19551-500ML
Isopreno, Sigma-Aldrich®
Isopreno
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 34 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –146 °C
Densidade: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –48 °C
Número MDL : MFCD00008600
Número CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05220

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR