Print…
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I10406-1G I10406-25G I10406-5G
SIALI10406-1GEA 138 EUR
SIALI10406-1G SIALI10406-25G SIALI10406-5G
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio, Sigma-Aldrich®
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Fórmula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Ponto de Fusão: 227…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011961
Número CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2