Print…
3-Hidroxi-5-metilisoxazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hymexazol
H3275-250MG H3275-50MG
SIALH3275-250MGEA 770 EUR
SIALH3275-250MG SIALH3275-50MG
3-Hidroxi-5-metilisoxazole, Sigma-Aldrich®
3-Hidroxi-5-metilisoxazole
Fórmula: C₄H₅NO₂
Peso Molecular: 99.09 g/mol
Número MDL : MFCD00144468
Número CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6