Print…
5-Fluorouracil, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
F8423-10G F8423-5G
SIALF8423-10GEA 1130 EUR
SIALF8423-10G SIALF8423-5G
5-Fluorouracil, Sigma-Aldrich®
5-Fluorouracil
Fórmula: C₄H₃FN₂O₂
Peso Molecular: 130.08 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 282…283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006018
Número CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208