Print…
Ethyl phenylpropiolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phenylpropiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylprop-2-ynoate, Ethyl phenylacetylenecarboxylate
MQ100
E45309-25G E45309-5G
SIALE45309-25GEA 203 EUR
SIALE45309-25G SIALE45309-5G
Ethyl phenylpropiolate, Sigma-Aldrich®
Ethyl phenylpropiolate
Fórmula: C₁₁H₁₀O₂
Peso Molecular: 174.2 g/mol
Ponto de ebulição: 260
Ponto de Fusão: 60
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009185
Número CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8