Print…
N-Ethylmaleimide (NEM), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E3876-100G E3876-25G E3876-5G
SIALE3876-100GEA 1580 EUR
SIALE3876-100G SIALE3876-25G SIALE3876-5G
N-Ethylmaleimide (NEM), Sigma-Aldrich®
N-Ethylmaleimide (NEM)
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46 °C
Número MDL : MFCD00005509
Número CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855