Print…
2-Ethyl-4-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E36652-100G E36652-5G
SIALE36652-100GEA 97.6 EUR
SIALE36652-100G SIALE36652-5G
2-Ethyl-4-methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-4-methylimidazole
Fórmula: C₆H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 292 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 45 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005193
Número CAS: 931-36-2
EINECS: 213-234-5