Print…
Cianoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E18425-1KG E18425-250G E18425-5G
SIALE18425-1KGEA 177 EUR
SIALE18425-1KG SIALE18425-250G SIALE18425-5G
Cianoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Cianoacetato de etilo
Fórmula: C₅H₇NO₂
Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Número MDL : MFCD00001940
Número CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821