Print…
Cloroacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E16856-1L E16856-2.5L E16856-250ML
SIALE16856-1LEA 128 EUR
SIALE16856-1L SIALE16856-2.5L SIALE16856-250ML
Cloroacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Cloroacetato de etilo
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Número MDL : MFCD00000932
Número CAS: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03818