Print…
N-Ethylmaleimide (NEM), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E1271-1G E1271-5G
SIALE1271-1GEA 76 EUR
SIALE1271-1G SIALE1271-5G
N-Ethylmaleimide (NEM), Sigma-Aldrich®
N-Ethylmaleimide (NEM)
Fórmula: C₆H₇NO₂
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 46 °C
Número MDL : MFCD00005509
Número CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855