Print…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D71607-25G D71607-5G
SIALD71607-25GEA 433 EUR
SIALD71607-25G SIALD71607-5G
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, Sigma-Aldrich®
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 163 °C
Número MDL : MFCD00007723
Número CAS: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III