Print…
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,4-D
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D70724-100G D70724-5G
SIALD70724-100GEA 52.6 EUR
SIALD70724-100G SIALD70724-5G
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, Sigma-Aldrich®
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Peso Molecular: 221.04 g/mol
Ponto de ebulição: 346
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Densidade: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004300
Número CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825