Desoxicolato de sódio ≥97% (por análise titulométrica), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D6750-100G
D6750-10G
D6750-25G
D6750-500G
SIALD6750-100GEA
299
EUR
SIALD6750-100G
SIALD6750-10G
SIALD6750-25G
SIALD6750-500G
Desoxicolato de sódio ≥97% (por análise titulométrica), Sigma-Aldrich®
Desoxicolato de sódio
- CMC:2 - 6 mM (20 - 25 °C)
Fórmula:
C₂₄H₃₉NaO₄ Ponto de Fusão: 357…365 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064139 Número CAS: 302-95-4 EINECS: 206-132-7 |
Appearance (Color) | White to Off-White |
Appearance (Form) | Powder |
Solubility (Color) | Colorless to Light Yellow |
Solubility (Turbidity) 50 mg/ml, H₂O | Clear |
Loss on Drying | ≤5.0% |
Titration with HClO₄ (Dry basis) | >97 % |