Print…
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D42003-100G D42003-25G
SIALD42003-100GEA 169 EUR
SIALD42003-100G SIALD42003-25G
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromo-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂NO₂
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Densidade: 2,374 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007046
Número CAS: 3460-18-2
EINECS: 222-404-8