Print…
Deoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 12α-Hydroxylithocholic acid, (R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, DCA, 12alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ500
D2510-100G D2510-10G D2510-500G
SIALD2510-100GEA 213 EUR
SIALD2510-100G SIALD2510-10G SIALD2510-500G
Deoxycholic acid, Sigma-Aldrich®
Deoxycholic acid
Fórmula: C₂₄H₄₀O₄
Ponto de ebulição: 504 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 190 °C
Número MDL : MFCD00003673
Número CAS: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Merck Index: 13,02916