Print…
4,4'-Dihydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D110507-25G D110507-5G
SIALD110507-25GEA 424 EUR
SIALD110507-25G SIALD110507-5G
4,4'-Dihydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 214…217 °C
Densidade: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002358
Número CAS: 611-99-4
EINECS: 210-288-1